Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ ND 100-65 Medizinschläuche
Artikelnummer. 17923471
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3,2 mm
Packungsgröße:
15 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
17923471 3,2 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17923471 Lieferant Saint Gobain Life Sciences™ Lieferanten-Nr. ADF00006
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Schlauch ND 100-65 ist für medizinische Geräte mit Blutkontakt konzipiert, bei denen DEHP-freie, weichmacherfreie Materialien erforderlich sind.
  • Kristallklar für eine einfache Visualisierung des Flüssigkeitsflusses
  • Für den Kontakt mit Körperflüssigkeiten
  • Die nicht benetzende Oberfläche ermöglicht eine vollständige Entwässerung
  • Nicht hemolytisch und nicht-pyrogenisch
  • Widersteht EtO, Gas und Gammabestrahlung
  • Die Anwendungen umfassen: minimalinvasive Geräte, Blut- und Infusionslösungen, Dialysegeräte, Wunddrainage, Inhalationsgeräte, Chemotherapie-Medikamentenverabreichung, Nierendialysepumpen, Peristaltikpumpen, Katheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,126 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3,2 mm
Material PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,189 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49,2 in.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,028 in.
Dicke (metrisch) 0.7 mm
Zur Verwendung mit Herstellung von Medizinprodukten
Resistenzeigenschaften 185 lbf/in.
Farbe Klar
Härte 65 (Shore A)
Flexibility 13 mm Biegeradius
Maximaler Druck 30 psi
Vakuumstärke 25 Zoll HG (bei 73 °F)
Max. Operating Temperature (English) 165,° F
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Schläuche