Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon Mühlenschläuche
Für Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden geeignet. Tygon Mühlenschläuche haben eine lange Lebensdauer und eine hohe Ermüdungsfestigkeit aufgrund der Biegung
Marke: Saint Gobain Life Sciences 07MHLL-19
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Für den Einsatz mit hochaggressiven Chemikalien
- Lange Lebensdauer
- Hohe Ermüdungsfestigkeit durch Biegung
Spezifikation
Tubing | |
Gelb/Blau | |
0.06 in. | |
DEHP | |
0.85 mm | |
6/Packung |
FDA-zertifiziert | |
Autoklavierbar | |
1.52 mm | |
0.03 in. | |
Masterflex Peristaltikpumpen, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow | |
Blau, Gelb |