Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon Mühlenschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.52 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz mit hochaggressiven Chemikalien
- Lange Lebensdauer
- Hohe Ermüdungsfestigkeit durch Biegung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-zertifiziert |
| Farbcode | Gelb/Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.52 mm |
| Material | DEHP |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.85 mm |
| Zur Verwendung mit | Masterflex Peristaltikpumpen, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow |
| Verpackungsmenge | 6/Packung |
| Mehr anzeigen |