Learn More
Saint-Gobain Tygon™ Mikrovolumenschlauch, Modell S-54-HL
Artikelnummer. p-198453
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,02 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,06 in.
Dicke (angloamerikanisch):
0,02 in.
Artikelnummer. 15157044
Marke: Saint-Gobain 0642002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ Formel S-54-HL Schläuche mit sehr kleinem Durchmesser bestechen durch ihre glatte, dichte Öffnung, die Anlagerungen verhindert und hervorragende Durchflusseigenschaften gewährleistet.
  • Erfüllt USP Klasse VI-Kriterien
  • Mit Blut kompatibel
  • Klar,  mit einer glasglatten Innenbohrung
  • Reduzierte Flexibilität bei Ansauganwendungen
Typische Anwendungen
  • Katheter
  • Intravenöse oder intraarterielle Infusion
Bestellinformation
Auf Rollen zu je 500 ft. (152.4 m)
Compliance
Erfüllt die Kriterien der Klasse VI des US-amerikanischen Arzneibuchs für medizinische Kunststoffe.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die Kriterien der Klasse VI des US-amerikanischen Arzneibuchs für medizinische Kunststoffe.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,02 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.51 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Außendurchmesser (metrisch) 1.53 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 500 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 152.4 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,02 in.
Dicke (metrisch) 0.51 mm