Learn More
Ismatec™ Standardschläuche aus Tygon MHSL 2001
Transparente, Plastifizierer-freie Schläuche mit überlegener Pumpenlebensdauer. Die Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 Standardschläuche wurden speziell für MEK und andere aggressive Lösungsmittel entwickelt.
Marke: Ismatec™ SC0830
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Plastifizierer- und ölfrei.
- Glatte Innenröhre.
- Die niedrige Sorption gewährleistet die Integrität von Flüssigkeit und Röhrchen.
- Überträgt nichts auf das Pumpmedium.
- Bei ordnungsgemäßer Verbrennung keine Freisetzung von Gefahrstoffen.
- Anwendungen
- Säuren: Sehr gut
- Alkalische Lösungen: Sehr gut
- Lösungsmittel: Gut/Ausgezeichnet
- Konform mit: FDA.
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
Spezifikation
Standardröhrchen | |
Ja | |
Tygon MHSL 2001 | |
15 m | |
Peristaltikpumpe | |
− 73 °C | |
Säuren, Laugen | |
CO2 1140, O2 76, N2 190 | |
57 °C |
FDA | |
1.6 mm | |
4.8 mm | |
1.6 mm | |
MEK und andere aggressive Lösungsmittel. | |
Je 1 | |
1.6 mm ID, 4.8 mm AD | |
Transparent |