Learn More
Ismatec™ 2-Stopper-Schläuche aus Tygon MHSL 2001 mit violett/weiß-Farbcodierung
Transparente, plastifiziererfreie Tygon™ Schläuche mit 2 Stoppern und hervorragender Pumpenlebensdauer. Die Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 Schläuche mit 2 Stoppern sind speziell für MEK und andere aggressive Lösungsmittel konzipiert.
Marke:  Ismatec™ SC0816
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10423812
  • 29.00 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Plastifizierer- und ölfrei.
  • Glatte Innenröhre.
  • Die niedrige Sorption gewährleistet die Integrität von Flüssigkeit und Röhrchen.
  • Überträgt nichts auf das Pumpmedium.
  • Bei ordnungsgemäßer Verbrennung keine Freisetzung von Gefahrstoffen.
  • Anwendungen
    • Säuren: Sehr gut
    • Alkalische Lösungen: Sehr gut
    • Lösungsmittel: Gut/Ausgezeichnet
  • Konform mit: FDA.
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
Bestellinformation
DiameterMetricInside
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps
Farbcode: Orange-Weiß
0.64 mm
2.44 mm
0.90 mm
Für MEK und andere aggressive Lösungsmittel. CA-Kassetten
6 Stk/Pk.
0.64 mm Innendurchmesser, 2.44 mm Außendurchmesser
Transparent
FDA
Autoklavierbar
Tygon MHSL 2001
38.1 cm
Peristaltikpumpe
-73 °C
Säuren, Laugen
CO2 1140, O2 76, N2 190
57 °C