Learn More
Ismatec™ Tygon™ MHLL 2-Stopper-Schläuche
Artikelnummer. 10062942
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.76 mm Innendurchmesser, 2.60 mm Außendurchmesser
1,52 mm ID/3,36 mm AD
1.14 mm Innendurchmesser, 2.98 mm Außendurchmesser
2.06 mm Innendurchmesser, 3.90 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10062942
Marke: Ismatec™ SC0717A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemikalienbeständige und langlebige 2-Stopper-Schläuche, die frei von Plastifizierern sind. Die Ismatec™ Tygon™ MHLL 2-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
  • Chemisch beständig gegen Aceton, MEK und andere aggressive Lösungsmittel.
  • Schlauch mit langer Lebensdauer.
  • Frei von Weichmachern.
  • Glatte Innenbohrung.
  • Niedrige Sorption gewährleistet die Integrität der Flüssigkeit.
  • Minimale Adhäsion und Diffusion.
  • Umweltfreundlich.
  • Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
  • Nur als Stopperschlauch erhältlich.
  • Anwendungen
    • Säuren: Sehr gut
    • Alkalische Lösungen: Sehr gut
    • Lösungsmittel: Sehr gut
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Gut
  • Konform mit:
    • FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
    • Achtung: Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
Beschreibung Farbcode: Schwarz-Schwarz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Tygon MHLL
Gesamtlänge (metrisch) 38.1 cm
Dicke (metrisch) 0.92 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienischer Transfer empfindlicher Flüssigkeiten. CA-Kassetten.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Verpackungsmenge 6 Stück/Packung
Schlauchgröße 0.76 mm Innendurchmesser, 2.60 mm Außendurchmesser
Einschränkungen Kann nicht wiederholt sterilisiert werden. Nur als Stopperschlauch erhältlich.
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps