Learn More
Saint Gobain Life Sciences X12 TYGON TUBING E3603 2 STOPS 0.57*2.37*381
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,13 mm
0,51 mm
0,57 mm
0,89 mm
0,95 mm
1,09 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,75 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
2.79 mm
3,17 mm
Dicke (metrisch):
0,85 mm
0.85 mm
0,90 mm
Farbe:
Blau/Blau
Blau/Grün
Gelb/Blau
Gelb/Gelb
Grün/Grün
Kristallklar
Orange/Gelb
Orange/orange
Orange/schwarz
Rot/rot
Schwarz/Weiß
Violett/Schwarz
Violett/Violett
Violett/orange
Weiß/gelb
weiß/schwarz
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
- Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
- Nicht toxisch und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
- Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
- Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
- Labor allgemein
- Lebensmittel & Getränke
- Biopharmazeutika
- Analytische Instrumente
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Farbcode | Orange/orange |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.04 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,89 mm |
| Material | Tygon R3607 |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 38,1 cm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,85 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | 12/Packung |
| Mehr anzeigen |