Learn More
Masterflex™ Tygon Laborschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
9,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Harz-Zertifizierung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,5 mm |
| Material | Tygon R-3603 |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Übertragungsanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | 15/Pckg. |
| Schlauchgröße | I/P 70 |
| Maximaler Druck | 2,7 bar |
| Mehr anzeigen |