Learn More
Masterflex™ Tygon Laborschläuche
Artikelnummer. 15466633
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
25.4 mm
Packungsgröße:
50 Fuß
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15466633 25.4 mm 50 Fuß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15466633 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0640798
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für biopharmazeutische und analytische Anwendungen
  • Transparente Tygon™ E-3603 Schläuche
  • Ohne DEHP, phthalatfrei
  • Lange Lebensdauer, chemikalienbeständig, nicht oxidierend
  • Biegungen in engem Radius und einfache Verwendung mit Anschlüssen
  • FDA-konform, erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51.
  • Temperaturbereich: -51 bis +165 °F (-46 bis +74 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Innendurchmesser (metrisch) 25.4 mm
Material Tygon E-3603
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1 1/4 in.
Außendurchmesser (metrisch) 31.75 mm
Dicke (angloamerikanisch) 1/8 in.
Dicke (metrisch) 3.175 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke, Biopharma-Anwendungen
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -51 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 12 psi
Max. Operating Temperature (English) 165,° F
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Tygon Laborschläuche