Learn More
Saint-Gobain Tygon Schläuche für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Artikelnummer. 10576954
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
9.5 mm
Außendurchmesser (metrisch):
9.6 mm
12.7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 10576954
Marke: Saint-Gobain R6F0823
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Tygon Lebensmittel- und Getränkeschläuche sind ideal für die Verwendung in Reinigungs-, Dampfreinigungs- und Sterilisationssystemen. Mit praktisch allen handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln kompatibel und bis zu fünf Mal autoklavierbar, ohne die gesamte Lebensdauer zu beeinträchtigen.
Breite chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen, thermoplastisches Elastomer, gute Gas- und Wasserdampfundurchlässigkeit, beige, Temperaturbereich von -40 °C bis 135 °C, 6.4 mm x 1.6 mm Norprene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (metrisch) 9.6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 0,69 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C