Learn More
Masterflex™ 15M TYGONSCHLAUCH SOLVA 2,4X4,8MM .
Verhindert das Aufquellen und Verhärten, das durch Flüssigkeiten auf Hydrokohlenstoffbasis verursacht wird. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ F-4040-A Schläuche für Kraftstoff und Schmiermittel eignen sich für die routinemäßige Verwendung mit Benzin, Kerosin, Heizöl, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
Marke: Masterflex™ 95606-48
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
Produktmerkmale und Vorteile
- Widersteht Versprödung
- Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
- Quillt nicht auf.
- Äußerst flexibel, einfach zu installieren
- Speziell für Brenn- und Schmierstoffe entwickelt
- Ozon- und UV-beständig
Typische Anwendungen
- Kleinmotoren-Kraftstoffleitungen
- Automobil allgemein
- Freizeitfahrzeuge
- Rasen- und Gartenbaugeräte
- Kühlmitteltransfer
- Heizstoffe
- Schneidöle
- Poliergeräte
- Schmierstoffleitungen
Spezifikation
Tygon-Schläuche | |
2.79 m | |
0.19 in. | |
0.03 in. | |
Transfer von Öl, Ölprodukten, Diesel, Kerosin, Heizöl, Schneidöl, Kühlmittel auf Glykolbasis. | |
-40 °C | |
Gelb | |
70 °C |
0.11 in. | |
Tygon F4040 | |
4.76 mm | |
0.85 mm | |
-40°F | |
12/Packung | |
158°F |