Learn More
Saint-Gobain Tygon F-4040-A Schläuche
Artikelnummer. 11958099
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
8 mm
9.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
11.2 mm
12.7 mm
14.3 mm
19.1 mm
22.3 mm
Dicke (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Nicht zur Verwendung mit starken Säuren oder Laugen.
Artikelnummer. 11958099
Marke: Saint-Gobain T401223
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nicht zur Verwendung mit starken Säuren oder Laugen.
Einfach erkennbare, gelbe flexible Schläuche für den Transport von Erdöl, Heizöl, Kerosin und Kühlmittel auf Glykolbasis. Tygon™ F4040A Schläuche mit Beständigkeit gegen Aufquellen und Brüchigkeit. UV- und ozonbeständig.
Produktmerkmale und Vorteile
  • Widersteht Versprödung
  • Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
  • Quillt nicht auf.
  • Sehr flexibel, einfach zu installieren
  • Speziell für Kraftstoffe und Schmiermittel entwickelt
  • Ozon- und UV-beständig
Typische Anwendungen
  • Kleinmotoren-Kraftstoffleitungen
  • Automobil allgemein
  • Freizeitfahrzeuge
  • Rasen- und Gartenbaugeräte
  • Kühlmitteltransfer
  • Heizstoffe
  • Schneidöle
  • Poliergeräte
  • Schmierstoffleitungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU 2002/95/EC (ROHS) Standard
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flexibler Schlauch für den Transfer von Kraftstoff, Schmierstoffen und anderen Produkten auf Petroleumbasis
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -37 °C
Verpackungsmenge 1 Packung
Farbe Durchscheinend gelb
Härte 57 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 1,38 bar bei 23 °C
Vakuumstärke 254 mm Hg bei 23 °C
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C