Learn More
Ismatec™ Tygon™ E-LFL Microbore Schlauch-Sets mit 2 Stoppern
Click to view available options
Schlauchgröße:
10
12
26
34
48
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zur Verwendung mit Masterflex™ L/S™ Mehrkanalpumpenköpfen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP; EU-Verordnung zu Lebensmittelkontaktmaterialien 10/2011; Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; Phthalat-frei; RoHS; Prop 65 NA (ohne Prop65-Chemikalien) |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,19 mm |
| Material | Tygon E-LFL |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 0,38 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Verpackungsmenge | 12/Packung |
| Schlauchgröße | 10 |
| Flussrate | 0,26 ml/min |
| Maximaler Druck | 25,3 psi, 1,75 bar |
| Mehr anzeigen |