Learn More
Ismatec™ Tygon™ E-LFL C/L™ Pumpenschläuche mit Mikrobohrung
Click to view available options
Schlauchgröße:
18
26
30
48
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Für generelle Laboreinsätze
- Lange Lebensdauer – altert und oxidiert nicht
- Fügt sich eng an Glas und Metall an und biegt sich an kleinen Radiuskurven
- Nicht toxisch
- Transparent
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,79 mm |
| Material | Tygon E-LFL |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30,4 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Schlauchgröße | 48 |
| Flussrate | 66 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/8 in. |
| Mehr anzeigen |