Learn More
Ismatec™ Tygon™ E-Lab C/L™ Pumpenschläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
10
14
16
22
24
26
28
38
49
Packungsgröße:
1 Stück
100 Fuß
30 Meter
Beschreibung
- Die Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Für generelle Laboreinsätze
- Ungiftig, altert und oxidiert nicht; einfache Flussüberwachung, transparent
- Die Gesamtlänge der Verlängerungsschläuche der Serie E-Lab06460 beträgt 100 ft. (30 m). Die Vorgängerversion der Ismatec Verlängerungsschläuche hatte eine Länge von 10 m.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Prop 65 NA (ohne Prop65-Chemikalien) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Tygon E-Lab (E-3603) |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 100 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30,4 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Schlauchgröße | 10 |
| Flussrate | 0,6 ml/min |
| Maximaler Druck | 25,3 psi, 1,75 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 40 °C |
| Mehr anzeigen |