Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6.4 mm
8 mm
10 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
9 mm
12 mm
12.7 mm
14 mm
Dicke (metrisch):
1 mm
1.5 mm
1.6 mm
2 mm
2,4 mm
3.2 mm
Gesamtlänge (metrisch):
15 m
15,2 m
15 m
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche.Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
- Die neue bio-basierte Formulierung bietet die gleiche hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959,1935/2004/EC und 10/2011/EU, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law #370/1959, 1935/2004/EC, 10/2011/EU |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | Tygon E-3603 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,28 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.1 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Mehr anzeigen |