Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon E-3603 Schläuche, transparent
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 transparenten Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Saint Gobain Life Sciences ACF00001
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche.Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E 3603 transparenten Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren,
- Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung
Spezifikation
Laboratory Tubing | |
0.03 in. | |
Tygon E-3603 | |
2.4 mm | |
15 m | |
0.8 mm | |
Transparent |
Ja | |
0.8 mm | |
0.09 in. | |
49.2 ft. | |
1/32 in. | |
Allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente | |
80 psi |