Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ E-3603 Laboratory tubing
Artikelnummer. p-200009280
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
8 mm
22,3 mm
34,9 mm
Maximaler Druck:
15 psi
36 psi bei 23°C
44 psi
51 psi
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
15 m
Packungsgröße:
10 Meter
15 Meter
Artikelnummer. 17913551
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ ACF00011S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
E-3603 Tubing for laboratory and vacuum applications.
  • Crystal clear and flexible, handling virtually all organic chemicals found in the modern laboratory
  • Non-oxidizing and non-contaminating, making it an ideal choice for a variety of applications
  • High tolerances and lot-to-lot consistency, which will yield reproducible results in your laboratory
  • Less permeable than rubber tubing
  • Glassy-smooth inner bore helps prevent buildup to facilitate cleaning
  • Specially formulated for resistance to flex-fatigue and abrasion
  • Tubing for instrumentation connection, vent, drain and other general laboratory applications
  • Offers long life, which minimizes labor and expenses associated with replacement
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Smooth, polished inner wall
  • Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
  • Contains no BPA or phthalates
  • Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,189 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.252 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49,2 in.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.031 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit Laboratory and Vacuum Applications
Resistenzeigenschaften 173 lbf/in.
Farbe Clear
Härte 56 (Shore A)
Flexibility 25 mm bend radius
Maximaler Druck 15 psi
Vakuumstärke 9 in. Hg (at 73°F)
Max. Operating Temperature (English) 165°F
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Schläuche