Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche
Description
- Kristallklar und flexibel, geeignet für praktisch alle organischen Chemikalien, die im modernen Labor vorkommen.
- Es ist nicht oxidierend und nicht kontaminierend und eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Hohe Toleranzen und Chargenkonstanz gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse in Ihrem Labor.
- Weniger durchdringbar als Gummischläuche
- Die glasig-glatte Innenbohrung verhindert Anhaftungen und erleichtert so die Reinigung
- Speziell entwickelt für Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb
- Schläuche für Instrumentenanschlüsse, Entlüftung, Entwässerung und andere allgemeine Laboranwendungen
- Bietet eine lange Lebensdauer, wodurch der Arbeitsaufwand und die Kosten für den Austausch minimiert werden.
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,197 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Material | Thermoplastisch |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,315 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49,2 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Zur Verwendung mit | Labor- und Vakuumanwendungen |
| Resistenzeigenschaften | 173 lbf/in. |
| Show More |