Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ E-3603 Laboratory tubing
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
8 mm
22,3 mm
34,9 mm
Maximaler Druck:
15 psi
36 psi bei 23°C
44 psi
51 psi
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
15 m
Packungsgröße:
10 Meter
15 Meter
Beschreibung
- Crystal clear and flexible, handling virtually all organic chemicals found in the modern laboratory
- Non-oxidizing and non-contaminating, making it an ideal choice for a variety of applications
- High tolerances and lot-to-lot consistency, which will yield reproducible results in your laboratory
- Less permeable than rubber tubing
- Glassy-smooth inner bore helps prevent buildup to facilitate cleaning
- Specially formulated for resistance to flex-fatigue and abrasion
- Tubing for instrumentation connection, vent, drain and other general laboratory applications
- Offers long life, which minimizes labor and expenses associated with replacement
- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Smooth, polished inner wall
- Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
- Contains no BPA or phthalates
- Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,189 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Material | Thermoplastisch |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.252 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49,2 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.031 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Mehr anzeigen |