Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche
Artikelnummer. 15197134
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
12,7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,8 mm
9.5 mm
11.2 mm
15 mm
19,05 mm
Dicke (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
12,8 mm
Maximaler Druck:
20 psi
20 psi
7 psi beträgt
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Maximaler Druck unitSize
15197134 8 mm 11.2 mm 1.6 mm 7 psi beträgt 15 Meter
15139194 3.2 mm 4,8 mm 0.8 mm 20 psi 1 Stück
14881271 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm 20 psi 15 Meter
15187124 9.5 mm 15 mm 2.4 mm 20 psi 15 Meter
15117134 12,7 mm 19,05 mm 12,8 mm 20 psi 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15197134 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0640783
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Tygon™ E-3603 Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die im Labor vorkommen.
  • Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, USP Klasse VI, NSF 51
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Tygon E-3603
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,44 in.
Außendurchmesser (metrisch) 11.2 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge Je 1
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Härte 56 (Ufer A, 15 Sek.)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 7 psi beträgt
Vakuumstärke 17 psi (bei 330 °C)
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Laborschläuche