Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.2 mm
6.4 mm
8 mm
9.5 mm
12,7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,8 mm
9.5 mm
11.2 mm
15 mm
19,05 mm
Dicke (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
12,8 mm
Maximaler Druck:
17 psi
20 psi
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Beschreibung
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-zertifiziert |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | Tygon E-3603 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,59 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,09 in. |
| Mehr anzeigen |