Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 Sanitärschläuche aus Silikon bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke: Saint Gobain Life Sciences T330P-203
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
- Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
- Dokumentierte Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
- Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
- Vollständig nach ISO-Norm 10993 getestet, um den Validierungsprozess zu vereinfachen
Spezifikation
Tubing | |
0.39 in. | |
Silicone | |
14 mm | |
15 m | |
2 mm | |
-112°F | |
Durchsichtig | |
399.2°F |
NSF-51, 3-A, FDA | |
10 mm | |
0.55 in. | |
49.2 ft. | |
0.08 in. | |
Abfüllen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |
-80 °C | |
50 (Shore A) | |
204 °C |