Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 Sanitärschläuche aus Silikon bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences T330M-153
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12346909
  • 650.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
  • Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
  • Dokumentierte Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
  • Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
  • Vollständig nach ISO-Norm 10993 getestet, um den Validierungsprozess zu vereinfachen
Spezifikation
Spezifikation
Tubing
0.31 in.
Silicone
11 mm
15 m
1,5 mm
-112°F
Durchsichtig
399.2°F
NSF-51, 3-A, FDA
8 mm
0.43 in.
49.2 ft.
0.06 in.
Abfüllen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
-80 °C
50 (Shore A)
204 °C