Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitär-Silikonschläuche
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 Sanitärschläuche aus Silikon bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke: Saint Gobain Life Sciences T330T-353
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
- Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
- Dokumentierte Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen
- Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
- Vollständig nach ISO-Norm 10993 getestet, um den Validierungsprozess zu vereinfachen
Spezifikation
Tubing | |
Autoklavierbar | |
20 mm | |
1.06 in. | |
49.2 ft. | |
0.14 in. | |
-112°F | |
Durchscheinend | |
204 °C |
ISO 9001, ISO 10993 | |
0.79 in. | |
Silicone | |
27 mm | |
15 m | |
3,5 mm | |
-80 °C | |
399.2°F |