Learn More
Saint Gobain Life Sciences X6 SCHLAUCH TYGON 2 STOPPER 2,54M .
Die ultraglatte Innenröhre verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SI 3350 Schläuche mit 2 Stopps verbessern die Fluidströmungseigenschaften durch Reduzierung der Oberfläche.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070497-19
Additional Details : Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
- Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
- Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
- Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
- Zertifizierung nach 3-A Sanitärstandard Nr. 18-01, FDA 21 CFR 175.300, NSF 51
Spezifikation
Tubing | |
0.1 in. | |
Tygon 3350 | |
381 mm | |
0.85 mm |
Violett/orange | |
2.54 mm | |
15 in. | |
0.03 in. | |
6/Pckg. |