Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF630 WG
Artikelnummer. p-200008748
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17996871 S 2 Stück
17986861 M 2 Stück
17916881 L 2 Stück
17996861 XL 2 Stück
17906881 2XL 2 Stück
17916871 3XL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17996871 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15571094
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Tychem™ Der 6000 AL TF630 WG ist ein belüfteter Overall mit genähten und überklebten Nähten. Es verfügt über eine vollständig geschlossene Motorhaube mit durchsichtigem Visier vorne und hinten. Vorderer Verschluss mit doppeltem Klettverschluss, einzelner Reißverschluss in der Mitte, horizontale Öffnung.
  • Belüfteter Overall erhältlich in den Größen S bis 3XL.
  • Nicht dissipatives Material unter Handschuhen angebracht.
  • Integrierte, wärmeableitende Socken mit Stiefellasche.
  • Grau.
  • Das Schutzsystem besteht aus Tychem™ 6000 AL TF630 WG und die DuPont Der Druckluftgurt, Modell 8000513914, hilft, den Arbeiter vor Verunreinigungen zu schützen.
  • Der Luftverteilungsplenum besteht aus Tychem™ Das 6000-Gewebe verteilt kühle und atmungsaktive Luft und trägt so zur Reduzierung von Hitzestress bei.
  • Der vereinfachte Verschluss ermöglicht ein leichteres Anziehen und dank eines Notentriegelungsstreifens kann das Kleidungsstück schnell wieder ausgezogen werden.
  • Zusätzlich zum klaren Visier bietet dieser belüftete Anzug eine PVC-freie, hoch chemikalienbeständige 180°-Außenhülle.° Panoramablick.
  • Tychem™ Die Kleidungsstücke aus 6000 AL bestehen aus einem leichten und strapazierfähigen Stoff (< 500 g pro Kleidungsstück) bestehend aus einer firmeneigenen Barrierefolie, die laminiert ist auf Tyvek™ Substrat.
  • Sie bieten hervorragenden Schutz gegen zahlreiche gefährliche organische Industriechemikalien, hochkonzentrierte anorganische Chemikalien (auch unter Druck), Partikel, biologische Gefahrenstoffe und bestimmte chemische Kampfstoffe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz vor Schadstoffen
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Tychem
Größe S
Verschlusstyp Horizontaler Reißverschluss mit doppelter Klettverschlussklappe
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Geschlecht Unisex
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Sterilität Unsteril