Learn More
Human TXK, GST Tag Recombinant Protein
TXK Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PR9089A
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438713
  • 2605.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TXK, along with the close relatives BMS, ITK, and BTK, signal downstream of antigen receptors and other types of receptors.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003319.2
58.5 kDa
TXK
Human
GST Tag
Tyrosine Kinases
Baculovirus
Recombinant, Catalytic Domain
Signal Transduction
Kinase Assay
100μg
TEC Kinase Family
Recombinant
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors