Learn More
Grant Instruments™ Heating circulator Optima TXF200T Grant
Artikelnummer. 15162585
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15162585
Marke: Grant Instruments™ TXF200T
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für anspruchsvolle Anwendungen, die eine komplexe Programmierung und/oder eine hochpräzise Temperaturregelung erfordern. Das TXF200T Heizthermostat mit T-Klammer kann in Kombination mit den Grant ST- und P-Serien von Edelstahl- und Kunststofftanks oder mit anderen vertikalen Behältern verwendet werden.
  • Temperaturbereich von -47 bis 200 °C
  • Leistungsstarke Pumpe für externe Umwälzung, mehrstufige variable Durchflussrate, max. Durchfluss 23 l/min, max. Druck 530 mbar
  • Zirkulation im Tank mittels Rühren für gute Temperaturstabilität und Gleichförmigkeit
  • Vollfarbiger QVGA-TFT-Bildschirm mit übersichtlicher Anzeige von Ist- und Soll-Temperatur, Pumpendrehzahl und klaren Statussymbolen
  • Betriebssollwert sowie drei einstellbare Temperaturwerte
  • Zeitschaltuhr für Reaktionszeiteinstellung, 99 Stunden, 59 Minuten, mit akustischem Alarm und Heizungssteuerung
  • Alarme können so konfiguriert werden, dass ein Relais (hoch und niedrig) geschaltet wird – visuell, akustisch und programmierbar
  • Zweipunkt-Neukalibrierung von internen und Buchse für externe Sonden (TXPEP, TXSEP)
  • USB-Schnittstelle
  • Optionale Labwise™ PC-Software zur Programmeinrichtung, Datenprotokollierung und für Echtzeit-Kurven
  • Speicherung für 10 Programme mit bis 100 zu Segmenten
  • Auswahl mehrerer Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand durch Schwimmerschalter
  • Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur
  • Mit einer T-Klemme, die an der Rückseite des Heizthermostats angebracht ist, kann  er an jedem vertikalen Tank mit einer maximalen Wandstärke von 35 mm für rechteckige Tanks, 30 mm für kreisförmige Tanks (300mm Durchmesser) und einer Kapazität von bis zu50 l befestigt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 22
Pumpentyp Hohe Leistung
Temperaturbereich -50°C bis 150°C
Typ Umwälzthermostat
Enthält Startbildschirm mit Klammersymbol
Max. Druck 530 mbar
Modell TXF200T
Geschwindigkeit Variabel
Breite (metrisch) 120 mm
Höhe (metrisch) 335 mm
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz/1900 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 1900 W
Frequenz 50/60 Hz