Learn More
Grant Instruments™ Beheizte Niedertemperatur-Umwälzbäder, Serie TXF200
Artikelnummer. p-8014626
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Artikelnummer. 12727849
Marke: Grant Instruments™ 12777859
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bietet hervorragende Arbeitsleistung für routinemäßige und anspruchsvolle Anwendungen, die eine präzise Temperaturregelung im Bereich von -47 bis +100 °C erfordern
Bietet hervorragende Arbeitsleistung für routinemäßige und anspruchsvolle Anwendungen, die eine präzise Temperaturregelung im Bereich von -47 bis 100 °C erfordern.
  • Optionen 20L (R4) oder 12L (R5)
  • Temperaturbereich: -47 bis -100 °C
  • Stabilität ±0.1°C
  • Großes, helles und vollfarbiges Display
  • Symbolgesteuerter Startbildschirm mit Bedienung über ein Einstellrad und zwei Funktionstasten
  • Kein Ablauf mit Ventil an der Vorderseite
  • 3 voreingestellte Programme
  • Erfassung von niedrigem Flüssigkeitsstand
  • 5-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender
  • Vom Anwender einstellbarer Temperaturregler
  • Sicher – Wasserfrostschutzthermostat und 27 bar-Hochdruckschalter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 l
Flussrate 22
Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Material Rostfreier Stahl
Max. Druck 530 mbar
Modell TXF200-R4
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Tiefe (metrisch) 85/140 mm (Flüssigkeit min/max)
Gewicht (metrisch) 40,6 kg
Elektrische Anforderungen 120/230 V 60/50 Hz 780/850 W
Spannung 120/230 V
Frequenz 50/60 Hz