Learn More
Skytec™ TX925 Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 30274602 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30274602 Klein 100 Stück
30274614 Mittel 100 Stück
30274517 Groß 100 Stück
30274548 Extragroß 100 Stück
30274505 2XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274602 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. SKG00925GD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.89 CHF
    15.02 CHF / 100 Stück
    Sparen 5.87 CHF
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungsfähiger, puderfreier, orangefarbener Nitril-Einweghandschuh mit Diamantgriffmuster. Bietet hervorragende Griffigkeit und Schutz vor Chemikalien.
  • Oranger Einweghandschuh mit Griffmuster
  • Beidhändig tragbar für einfaches und schnelles Anziehen
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Typ B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Gesundheitswesen, Labor
AQL 1.5
Farbe Orange
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Griffprofil
Finger Thickness (English) 10,24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 7,87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 9 mil
Dicke (metrisch) 0.23 mm
Länge (metrisch) 240 mm