Learn More
Skytec™ TX924 Nitrile Gloves
Artikelnummer. 30274523
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
30274523 Small 100 Stück
30274506 Mittel 100 Stück
30274524 Groß 100 Stück
30274553 Extragroß 100 Stück
30274610 Größe 2X Large 100 Stück
5 options
Artikelnummer. 30274523
Marke: Skytec™ SKG00924BD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
High performance, powder-free, black nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.
  • Black Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Farbe Black
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Grip Pattern
Finger Thickness (English) 10.24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 7.87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe Small
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 9 mil
Dicke (metrisch) 0.23 mm
Länge (metrisch) 243 mm