Learn More
Skytec TX830 Disposable Silicone-Free Nitrile Gloves
Artikelnummer. 17801664
Change view
Click to view available options
Größe:
9, Large, Large
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17801664 9, Large, Large 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 17801664
Marke: Skytec SKG00830DJ
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
TX830 Disposable Silicone-Free Nitrile Gloves are premium performance, powder-free, extended cuff, nitrile, single-use gloves. Extremely strong and high resistance to chemicals.
  • High-quality nitrile, soft and durable
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Palm thickness 0.20 mm (8 mil), weight: 9.2 g
  • Extended cuff (300 mm length) to protect the forearm
  • Textured finish on palm to enhance grip
  • Powder-free, latex-free, non-sterile
  • Chlorinated inside to offer increased comfort and reduce friction when donning
  • AQL 0.65
  • Anti-static properties due to inherent anti-static properties of nitrile
  • Silicone-free
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CAT III
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374
Chlorinated Yes
Anwendungen Laboratory
Farbe Blue
Finger Thickness (English) 9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Größe 9, Large, Large
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Dicke (metrisch) 0.20 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Beaded
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm