Learn More
Skytec TX530 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves
Artikelnummer. 17822184
Change view
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, X-Small
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17822184 Größe 6,X-Small, X-Small 100 Stück
17842184 7 Small, Small 100 Stück
17802194 8,Medium, Medium 100 Stück
17812184 9, Large, Large 100 Stück
17802184 10,X- Groß, X-Large 100 Stück
17832184 11,2X-Large, 2X-Large 100 Stück
6 options
Artikelnummer. 17822184
Marke: Skytec SKG00530EB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
TX530 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves are premium performance, powder-free, extended cuff, nitrile, single-use disposable gloves. Dual certified (Industrial and Medical), extremely strong and higher chemical and puncture resistance than regular nitrile disposables.
  • 100% premium quality nitrile
  • Palm thickness 0.12 mm (5 mil)
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Extended cuff (300 mm length) to protect the forearm
  • Chlorinated inside to offer increased comfort and reduce friction when donning
  • Powder-free, latex-free, non-sterile, AQL 1.5
  • Approved for food handling
  • Dual labelling: PPE and medical
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts)
  • Anti-static properties due to inherent anti-static properties of nitrile
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CAT III
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN374
Chlorinated Yes
Anwendungen Healthcare, Industriell, Laboratory
Farbe Green
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Größe Größe 6,X-Small, X-Small
Dicke (angloamerikanisch) 5 mil
Dicke (metrisch) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Beaded
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm