Learn More
Skytec TX530 Einweghandschuhe aus latexfreiem Nitril
Artikelnummer. 17812184 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, Extraklein
7 Small, Klein
8,Medium, Mittel
9, Large, Groß
10,X- Groß, Extragroß
11,2X-Large, 2XL
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17812184 9, Large, Groß 100 Stück
17822184 Größe 6,X-Small, Extraklein 100 Stück
17842184 7 Small, Klein 100 Stück
17802194 8,Medium, Mittel 100 Stück
17802184 10,X- Groß, Extragroß 100 Stück
17832184 11,2X-Large, 2XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17812184 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKG00530EH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.91 CHF
    20.17 CHF / 100 Stück
    Sparen 13.74 CHF
    40% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TX530 Einweg-Nitrilhandschuhe (latexfrei) sind Hochleistungs-Einweghandschuhe aus Nitril mit verlängerter Stulpe und ohne Puder. Doppelt zertifiziert (Industrie und Medizin), extrem robust und mit höherer Chemikalien- und Durchstoßfestigkeit als herkömmliche Nitril-Einwegprodukte.
  • 100% hochwertiges Nitril
  • Handflächenstärke 0,12 mm (5 mil)
  • Hohe Beständigkeit gegen das Eindringen und Spritzen vieler Chemikalien
  • Verlängerte Manschette (300 mm Länge) zum Schutz des Unterarms
  • Innen chloriert für mehr Komfort und weniger Reibung beim Anziehen
  • Puderfrei, latexfrei, unsteril, AQL 1,5
  • Für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen
  • Doppelte Kennzeichnung: Persönliche Schutzausrüstung und medizinische Produkte
  • Medizinproduktkonform (MDD 93/42/EWG), entspricht EN455 (alle Teile)
  • Antistatische Eigenschaften aufgrund der inhärenten antistatischen Eigenschaften von Nitril
Specifications
Zertifizierung/Konformität CAT III
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN374
Chlorinated Ja
Anwendungen Gesundheitswesen, Industrie, Labor
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Größe 9, Large, Groß
Dicke (angloamerikanisch) 5 mil
Dicke (metrisch) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm