Learn More
Skytec TX510 Einweg-Untersuchungshandschuhe aus puderfreiem Nitril
Artikelnummer. 30040301
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30040301 Extraklein 100 Stück
30040304 Klein 100 Stück
30040300 Mittel 100 Stück
30040303 Groß 100 Stück
30040299 Extragroß 100 Stück
30040302 2XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30040301 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKG00510DB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.58 CHF
    4.57 CHF / 100 Stück
    Sparen 10.01 CHF
    68% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Untersuchungshandschuh zum Einmalgebrauch, 100 % Nitril, puderfrei.
Hochleistungsfähiger, puderfreier Nitril-Einweg-Untersuchungshandschuh. Deutlich stärkere Alternative zu Latex, doppelt zertifiziert (Industrie und Medizin) und lebensmittelecht.
  • Hochwertiges Nitril, weich und strapazierfähig
  • Gute Beständigkeit gegen das Eindringen und Abspritzen vieler Chemikalien
  • Strukturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt und ein angenehmeres Tastgefühl
  • Puderfrei, latexfrei, unsteril, AQL 1,5
  • Innen chloriert für mehr Komfort und weniger Reibung beim Anziehen
  • Antistatische Eigenschaften aufgrund der inhärenten antistatischen Eigenschaften von Nitril
  • Für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen
  • Doppelte Kennzeichnung: Entspricht den Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung und Medizinprodukte (MDD 93/42/EWG), entspricht EN455 (alle Teile)
  • Getestet gegen Chemotherapeutika gemäß ASTM D6978-05
  • Konform mit ASTM D6319-2019 und ASTM D5151-2019
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Kat III, EN 374-1:2016/Typ B: KPT, EN 374-5:2016: Virus, EN 455 Medizinprodukt
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen, Industrie, Labor
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 2,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2,7 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell TX510
Menge 100 Handschuhe
Serie TX
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Die Lebensdauer hängt von der Anwendung des Handschuhs ab und kann daher nicht genau angegeben werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass der Handschuh für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
Warnung: Dieser Handschuh schützt nicht vor mechanischen Gefahren.