Learn More
Skytec TX4524 Einweg-Nitrilhandschuhe (latexfrei)
Artikelnummer. 17881094 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, Extraklein
7 Small, Klein
8,Medium, Mittel
9, Large, Groß
10,X- Groß, Extragroß
11,2X-Large, 2XL
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17881094 8,Medium, Mittel 100 Stück
17801104 Größe 6,X-Small, Extraklein 100 Stück
17821104 7 Small, Klein 100 Stück
17811104 9, Large, Groß 100 Stück
17811084 10,X- Groß, Extragroß 100 Stück
17831104 11,2X-Large, 2XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17881094 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKG04524EF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.20 CHF
    13.53 CHF / 100 Stück
    Sparen 7.67 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TX4524 Einweg-Nitrilhandschuhe (latexfrei) sind hochleistungsfähige, biologisch abbaubare Nitril-Untersuchungshandschuhe für den Einmalgebrauch. Nachhaltig, doppelt zertifiziert (Industrie und Medizin) und lebensmittelsicher.
  • Hochwertiges Nitril, weich und strapazierfähig
  • Eine Handfläche mit einer Dicke von 0,11 mm (4,5 mil) und einem Gewicht von 5,4 g.
  • Getestet bis ASTM D5526 (Bestimmung des Ausmaßes und der Geschwindigkeit des anaeroben Abbaus von Materialien unter beschleunigten Deponiebedingungen)
    • Ergebnisse: 79 % biologischer Abbau nach 765 Tagen
  • Getestet bis ASTM D5511 (Bestimmung des Grades und der Geschwindigkeit des anaeroben Abbaus von Materialien unter Bedingungen der anaeroben Vergärung mit hohem Feststoffgehalt)
    • Ergebnisse: 40 % biologischer Abbau nach 175 Tagen
  • Strukturierte Oberfläche für besseren Halt und angenehmeres Gefühl
  • Puderfrei, latexfrei, unsteril, AQL 1,5
  • Innen chloriert für mehr Komfort und weniger Reibung beim Anziehen
  • Antistatische Eigenschaften aufgrund der inhärenten antistatischen Eigenschaften von Nitril
  • Zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln ((EU) Nr. 10/2011, (EG) 1935/2004 und FDA 21 CFR 177.2600)
  • Doppelte Kennzeichnung: Persönliche Schutzausrüstung und medizinische Produkte
  • Medizinproduktkonform (MDD 93/42/EWG), entspricht EN455 (alle Teile)
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN374
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 8,Medium, Mittel
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,5 mil
Dicke (metrisch) 0.11 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Serie TX4524
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 24 cm