Learn More
Skytec TX428 Einweghandschuhe aus latexfreiem Nitril
Artikelnummer. 17881084 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, Extraklein
7 Small, Klein
8,Medium, Medium
9, Large, Groß
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17881084 7 Small, Klein 100 Stück
17891084 Größe 6,X-Small, Extraklein 100 Stück
17861094 8,Medium, Medium 100 Stück
17821084 9, Large, Groß 100 Stück
17821094 10,X- Groß, X-Large 100 Stück
17881674 11,2X-Large, 2XL 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17881084 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKG00428DD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.55 CHF
    16.30 CHF / 100 Stück
    Sparen 9.25 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TX428 Einweg-Nitrilhandschuhe (latexfrei) sind leistungsstarke, puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe für den Einmalgebrauch. Deutlich stärkere Alternative zu Latex, doppelt zertifiziert (Industrie und Medizin) und lebensmittelecht.
  • Hochwertiges Nitril, weich und strapazierfähig
  • Handflächenstärke 0,10 mm (4 mil), Gewicht: 6,5 g
  • Hohe Beständigkeit gegen das Eindringen und Spritzen vieler Chemikalien
  • Strukturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für besseren Halt und ein angenehmeres Tastgefühl
  • Verlängerte Manschette (280 mm Länge)
  • Puderfrei, latexfrei, unsteril, AQL 1,5
  • Innen chloriert für mehr Komfort und weniger Reibung beim Anziehen
  • Antistatische Eigenschaften aufgrund der inhärenten antistatischen Eigenschaften von Nitril
  • Für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen
  • Doppelte Kennzeichnung: Persönliche Schutzausrüstung und medizinische Produkte
  • Medizinproduktkonform (MDD 93/42/EWG), entspricht EN455 (alle Teile)
  • Getestet gegen Chemotherapeutika gemäß ASTM D6978-05
  • Konform mit ASTM D6319-2019 und ASTM D5151-2019
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN374
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen, Industrie, Labor
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 7 Small, Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Serie TX428
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 24 cm