Learn More
Skytec TX428 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves
Artikelnummer. 17861094
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, X-Small
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Artikelnummer. 17861094
Marke: Skytec SKG00428DF
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
TX428 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves are high performance, powder-free, nitrile single use examination gloves. Significantly stronger alternative to latex, dual certified (Industrial and Medical) and food safe.
  • High quality nitrile, soft and durable
  • Palm thickness 0.10 mm (4 mil), weight: 6.5 g
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Textured finish on fingertips for improved grip and touch
  • Extended cuff (280 mm length)
  • Powder-free, latex free, non-sterile, AQL 1.5
  • Chlorinated inside to offer more comfort and reduce friction when donning
  • Antistatic properties due to inherent antistatic properties of nitrile
  • Approved for food handling
  • Dual labelling: PPE and medical
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts)
  • Tested against chemotherapy drugs according to ASTM D6978-05
  • Compliant with ASTM D6319-2019 and ASTM D5151-2019
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN374
Chlorinated Yes
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare, Industriell, Laboratory
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 8,Medium, Medium
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Art der Handschuhstulpe Beaded
Serie TX428
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 24 cm