Learn More
Skytec TX428 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves
Artikelnummer. 17821084
Change view
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, X-Small
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17821084 9, Large, Large 100 Stück
17891084 Größe 6,X-Small, X-Small 100 Stück
17881084 7 Small, Small 100 Stück
17861094 8,Medium, Medium 100 Stück
17821094 10,X- Groß, X-Large 100 Stück
17881674 11,2X-Large, 2X-Large 90 Stück
6 options
Artikelnummer. 17821084
Marke: Skytec SKG00428DH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
TX428 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves are high performance, powder-free, nitrile single use examination gloves. Significantly stronger alternative to latex, dual certified (Industrial and Medical) and food safe.
  • High quality nitrile, soft and durable
  • Palm thickness 0.10 mm (4 mil), weight: 6.5 g
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Textured finish on fingertips for improved grip and touch
  • Extended cuff (280 mm length)
  • Powder-free, latex free, non-sterile, AQL 1.5
  • Chlorinated inside to offer more comfort and reduce friction when donning
  • Antistatic properties due to inherent antistatic properties of nitrile
  • Approved for food handling
  • Dual labelling: PPE and medical
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts)
  • Tested against chemotherapy drugs according to ASTM D6978-05
  • Compliant with ASTM D6319-2019 and ASTM D5151-2019
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN374
Chlorinated Yes
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare, Industriell, Laboratory
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 9, Large, Large
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Art der Handschuhstulpe Beaded
Serie TX428
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 24 cm