Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecheradapter
Die Thermo Scientific™ TX-750-Rundbecheradapter machen Ihren Rotor noch flexibler.
Marke: Thermo Scientific™ 75003710
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Rotor mit Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecheradaptern, die für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße geeignet sind.
Adapter für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße.Spezifikation
Nalgene™ Flasche, 175 ml | |
15 mL Conical Tube | |
Round Bucket Adapter |
15 mL | |
Round-Bottom and Conical Tube and Bottle, Microtube and Blood Collection Tube |