Learn More
Thermo Scientific™ TX-200 Ausschwingrotor
Verarbeiten Sie die unterschiedlichsten Volumina mit dem TX-200 4 x 180 ml Ausschwingrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003687
168.01 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Verarbeiten Sie die unterschiedlichsten Volumina mit dem Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180 ml Ausschwingrotor.
Bestellinformationen:Rundbecher (75-003-659), aerosoldichte Deckel (75-003-660) und Ersatz-O-Ringe (75-003-687) sind gesondert erhältlich. Darüber hinaus ist ein breites Adaptersortiment verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Zentrifugen
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
Spezifikation
Ersatz-O-Ringe für Deckel | |
Ersatz O-Ring | |
Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 und SL 16 | |
Ja |