Learn More
Buerkle™ Zweiwege- und Dreiwege-Ventile, PTFE
Schlauchanschlüsse mit Buerkle™ Zweiwege- und Dreiwege-Ventilen, PTFE. Sie sind autoklavierbar und können verschiedene Durchmesser von Schlauchabschnitten und -konfigurationen aufnehmen.
Marke:  Buerkle™ 8610-0003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10386845
  • 73.29 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen und Polypropylen
  • Passend für verschiedene Schlauchdurchmesser
  • Rot und weiß
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
6,8 mm
Blauer Griff
PTFE
3 mm
Drei-Wege-Ventil
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Zweiwege- und Dreiwege-Ventile, PTFE > Für Durchmesser:6,8mm; 3-Wege-Ventil