Learn More
Masterflex™ Zweiwege-Magnetklemmventil, normalerweise geschlossen
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
Beschreibung
- Auswählen zwischen Zwei-Wege-Öffner-, Zwei-Wege-Schließer- oder Drei-Wege-Druckbegrenzungsventilen
- Ideal, wenn Kontamination ein Problem ist, da die Flüssigkeit nur mit dem Schlauch, nicht mit dem Ventil in Kontakt kommt.
- Schlauaustausch geht einfach und schnell.
- Geeignet für alle pharmazeutischen oder sanitären Anwendungen
- Befestigungsclip oder Montageflansch für größere Vielseitigkeit separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zweiwege-Magnetklemmventil, normalerweise geschlossen |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.0625 mm |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/8 Zoll |
| Schlauchgröße | 1/16 Zoll ID, 1/8 Zoll AD |
| Maximaler Druck | 15 psi |
| Produkttyp | Quetschventil für Schläuche |