missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Fixvolumen-BioNatural-Pipetten mit 2-fach-Hub, von Ovation
Beschreibung
- Ansaugen und Dispensieren: Der passgenaue Kolben mit geringer Kraft ermöglicht dem Anwender die manuelle Steuerung des Ansaugens und Dispensierens mit minimalem Kontakt oder Daumeneinsatz.
- Spitzenabwurf: Eine kraftsparende Entriegelungstaste aktiviert den Spitzenabwerfer. Ein sanfter Druck sorgt dafür, dass die Kräfte für den Spitzenabwurf deutlich unter den von ergonomischen Schwellenwerten liegen
- Spitzenaufnahme: Der Anwender steckt die Düse in eine Spitze und drückt sie leicht nach unten, bis sie einrastet. Für eine gute Abdichtung ist keine übermäßige Kraft oder Drücken erforderlich
- Einweg-Düse mit Flüssigverschluss: Nicht jedes Pipettieren erfordert eine gefilterte Spitze, aber jede Pipette sollte vor Kontamination geschützt werden. Die Ovation wird mit einer gefilterten Düse geliefert, die keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen lässt.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,8 % |
| Beschreibung | 2-Streich |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Zur Verwendung mit | Mikro-Pipettierung/Flüssigkeitstransfer |
| Material | Polycarbonat ABS |
| Modell | F2 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Zwei-Hub-Pipette |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?