Learn More
Cole-Parmer™ Zwei-Finger-Universalklemmen
Diese Erweiterungsklemmen eignen sich zum sicheren Halten von Büretten, Bechern und Flaschenhälsen. Standard-Verlängerungsklammern mit zwei Zinken sind für das Halten von Geräten mit geraden Seiten vorgesehen. Zwei einstellbare Klammern werden entweder aus Edelstahl oder vernickeltem Zink angeboten.
Marke: Cole-Parmer™ 08021-48
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Descrizione
Die Ausführung mit einfacher Einstellung eignet sich für Standardanwendungen, bei denen eine Klemme bzw. ein “Finger” über eine Flügelmutter eingestellt wird, während die andere Klemme unverändert bleibt. Wenn mehr Vielseitigkeit gefragt ist, eignet sich die Ausführung mit zweifacher Einstellung.- Beide Klemmen über einen weiten Bereich einfach einstellbar
- In mittleren und großen Größen erhältlich
- Rutschfeste Vinylhülsen oder Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100 °C im Lieferumfang enthalten
- Separater Halter zur Anbringung von Klemmen an Laborrahmen, Tragegestellen oder anderen Vorrichtungen erhältlich
Specifica
Je 1 | |
Vernickelter Zink | |
95 mm | |
L |
Mehrzweckklammer | |
Ideal als Halterung von geraden Apparaten wie Büretten, Thermometer, Bechern und Kolbenhälsen | |
255 mm |