missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Zwei Türen mit Fenster und Innenbeleuchtung

Bietet Sichtbarkeit und Beleuchtung für Klimakammern.

Marke:  BINDER™ 8012-0059

Additional Details : Gewicht : 1.50000kg

Artikelnummer. 15641666

  • 1951.00 CHF / 1 Stück


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 29-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit verschiedenen Fenstergrößen erhältlich
  • Innenbeleuchtung mit 30 W auf der ganzen Linie

Spezifikation

Spezifikation

Türen mit Fenster und Innenbeleuchtung
350 x 240 mm
50/60 Hz
30 W
Sichtfenster und Innenbeleuchtung - Ausführung 230 V, Sichtfenster 350 x 240 mm in jeder Tür und Innenbeleuchtung 30 W
BINDER Geräte M 240
230 V AC
Videos
Dokumentation