Learn More
Ohaus™ Analoge Zwei-Block-Trockenblockheizung HB2AL
Artikelnummer. 15772699 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp Packungsgröße
15772699 Analog 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15772699 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30392054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 CHF
    506.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 184.00 CHF
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die OHAUS™ analoge Zwei-Block-Trockenblockheizung verarbeitet mehr Proben und liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse.
  • Trockenblockheizungen mit hoher Wattleistung und konstanter Temperatur sind wirtschaftlich, vielseitig und kompakt
  • Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für die Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunassays, Schmelz-/Siedepunkten und einer Vielzahl anderer Laborverfahren
  • Alle fünf Modelle eignen sich für separate austauschbare modulare Blöcke (separat erhältlich) für verschiedene Probengefäße wie Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, Mikrotiterplatten und PCR-Streifen bzw. -Röhrchen
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
  • Modulare Blöcke aus eloxiertem Aluminium bieten eine hervorragende Temperaturstabilität und Wärmeübertragung
  • Analoge Bedienelemente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität TUV
Reglertyp Analog
Beschreibung 2 Blöcke
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 100 °C (niedrig), 75 bis 150 °C (hoch)
Typ Trockenbadblock
Aufheizzeit 50 min
Modell Gehäuse HB2AL
Anzahl Blöcke 2
Temperaturstabilität ±1.5 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0.1 °C bei 37 °C
Gleichförmigkeit ± 0,4 °C bei 37 °C
Abmessungen (L x B) 39,10 cm x 20,30 cm
Abmessungen (L x B x H) 39.1 x 20.3 x 8.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 15,40 in.
Länge (metrisch) 39,10 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,00 in.
Breite (metrisch) 20,30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,50 in.
Höhe (metrisch) 8,900 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,40 in.
Tiefe (metrisch) 39,10 cm
Gewicht (metrisch) 2.8 kg
Elektrische Anforderungen 230V, 0,92A, 50/60Hz
Stromstärke 0,92A