Learn More
Ohaus™ Zwei-Block-Digital-Trockenblockheizung HB2DG
Artikelnummer. 15712709 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Reglertyp:
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp unitSize
15712709 Digital 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15712709 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30392082
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Der digitale Trockenblockheizer Two Block verarbeitet mehr Proben und liefert dabei präzise und zuverlässige Ergebnisse.
  • Entwickelt für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse und eine hervorragende Temperaturstabilität erfordern
  • Mehrzweckeinheiten eignen sich ideal für die Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunassays, Schmelz-/Siedepunkten und einer Vielzahl anderer Laborverfahren
  • Integrierter Stützstangenhalter mit Verriegelungsknopf für das optionale externe Temperaturfühler-Kit
  • Das externe Temperaturfühler-Kit überwacht die tatsächliche Block- bzw. Probentemperatur
  • Alle fünf erhältlichen Modelle eignen sich für separate austauschbare modulare Blöcke (separat erhältlich) für verschiedene Röhrchengrößen von 0.2 ml-Mikroröhrchen bis 50 ml-Zentrifugenröhrchen
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
  • Effiziente Erwärmung durch engen Kontakt zwischen Röhrchen und Block für maximale Wärmeretention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität TUV
Reglertyp Digital
Beschreibung 2 Blöcke
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 120 °C
Typ Trockenbadblock
Aufheizzeit 50 min
Modell Gehäuse HB2DG
Anzahl Blöcke 2
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0.1 °C bei 37 °C
Gleichförmigkeit ± 0,2 °C bei 37 °C
Abmessungen (L x B) 39,10 cm x 20,30 cm
Abmessungen (L x B x H) 39.1 x 20.3 x 8.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 15,40 in.
Länge (metrisch) 39,10 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,00 in.
Breite (metrisch) 20,30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,50 in.
Höhe (metrisch) 8,900 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 15,40 in.
Tiefe (metrisch) 39,10 cm
Gewicht (metrisch) 2.8 kg
Elektrische Anforderungen 230V, 0,92A, 50/60Hz
Stromstärke 0,92A